1,3-Benzodioxole-4-carboxylic acid 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR3878-1G
OR3878-250MG
APOSOR3878-1GEA
2480
CZK
APOSOR3878-1G
APOSOR3878-250MG
1,3-Benzodioxole-4-carboxylic acid 97+%
1,3-Benzodioxole-4-carboxylic acid
Vzorec:
C₈H₆O₄ Bod tání: 224…225 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01076411 CAS číslo: 5768-39-8 |