2,5-Dichloronicotinic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR3876-1G
OR3876-5G
APOSOR3876-1GEA
622
CZK
APOSOR3876-1G
APOSOR3876-5G
2,5-Dichloronicotinic acid
2,5-Dichloronicotinic acid
Vzorec:
C₆H₃Cl₂NO₂ Bod tání: 156…158 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01861979 CAS číslo: 59782-85-3 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...