Tisk…
2-Nitrochalcone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3872-5G OR3872-25G
APOSOR3872-5GEA 3230 CZK
APOSOR3872-5G APOSOR3872-25G
2-Nitrochalcone
2-Nitrochalcone
Vzorec: C₁₅H₁₁NO₃
Bod tání: 124…128 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00031069
CAS číslo: 7473-93-0