Tisk…
2,7-Dimethylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3867-1G OR3867-5G OR3867-100MG
APOSOR3867-1GEA 7110 CZK
APOSOR3867-1G APOSOR3867-5G APOSOR3867-100MG
2,7-Dimethylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
2,7-Dimethylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂O₂
Bod tání: 169…171 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00139513
CAS číslo: 81438-53-1