Tisk…

3-Chlorpropen 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

Synonyms: 3-Chloro-1-propene, Allyl chloride

OR3848-2.5L OR3848-500ML
APOSOR3848-2.5LEA 5290 CZK
APOSOR3848-2.5L APOSOR3848-500ML
3-Chlorpropen 98%
3-Chlorpropen
Vzorec: C₃H₅Cl
MW: 76.53
Bod varu: 44…46 °C
Bod tání: –135 °C
Hustota: 0.939 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: –28 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000984
CAS číslo: 107-05-1
EINECS: 203-457-6
UN: 1100
ADR: 3+6.1 I
Merck Index: 13,00286

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR