Tisk…
4-Piperidin-1-ylmethylbenzylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR3841-1G OR3841-5G
APOSOR3841-1GEA 9690 CZK
APOSOR3841-1G APOSOR3841-5G
4-Piperidin-1-ylmethylbenzylamine 97%
4-Piperidin-1-ylmethylbenzylamine
Vzorec: C₁₃H₂₀N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07345530
CAS číslo: 91271-81-7
UN: 3261
ADR: 8,III