Tisk…
2,4-Dichloroquinoline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR3822-1G OR3822-25G OR3822-5G
APOSOR3822-1GEA 622 CZK
APOSOR3822-1G APOSOR3822-25G APOSOR3822-5G
2,4-Dichloroquinoline 98%
2,4-Dichloroquinoline
Vzorec: C₉H₅Cl₂N
Bod tání: 62…67 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00023939
CAS číslo: 703-61-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III