Tisk…
Methyl-3-amino-4-methylbenzoate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 3-amino-4-methylbenzoate
OR3811-100G OR3811-25G
APOSOR3811-100GEA 1160 CZK
APOSOR3811-100G APOSOR3811-25G
Methyl-3-amino-4-methylbenzoate 97%
Methyl-3-amino-4-methylbenzoate
Vzorec: C₉H₁₁NO₂
Bod tání: 113…117 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00025206
CAS číslo: 18595-18-1