Tisk…
N-Methyl-4-nitroaniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR3796-25G OR3796-500G
APOSOR3796-25GEA 0 CZK
APOSOR3796-25G APOSOR3796-500G
N-Methyl-4-nitroaniline 97%
N-Methyl-4-nitroaniline
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
MW: 152.15
Bod varu: 291
Bod tání: 149…154 °C
Hustota: 1.201
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007305
CAS číslo: 100-15-2
EINECS: 202-823-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III