Tisk…
Methyl-5-bromo-2-hydroxyisonicotinate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3795-1G OR3795-5G
APOSOR3795-1GEA 2980 CZK
APOSOR3795-1G APOSOR3795-5G
Methyl-5-bromo-2-hydroxyisonicotinate 98%
Methyl-5-bromo-2-hydroxyisonicotinate
Vzorec: C₇H₆BrNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09027265
CAS číslo: 913836-17-6