Tisk…
4-(2,3-Dimethylphenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3792-1G OR3792-5G OR3792-250MG
APOSOR3792-1GEA 2690 CZK
APOSOR3792-1G APOSOR3792-5G APOSOR3792-250MG
4-(2,3-Dimethylphenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
4-(2,3-Dimethylphenylcarbamoyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₅H₁₆BNO₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09027210
CAS číslo: 913835-36-6