Tisk…
Methyl-2-amino-5-bromoisonicotinate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3789-1G OR3789-25G OR3789-5G
APOSOR3789-1GEA 622 CZK
APOSOR3789-1G APOSOR3789-25G APOSOR3789-5G
Methyl-2-amino-5-bromoisonicotinate 98%
Methyl-2-amino-5-bromoisonicotinate
Vzorec: C₇H₇BrN₂O₂
Bod tání: 140…142 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09027294
CAS číslo: 882499-87-8