Tisk…
4-Cyanobenzoyl chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR3784-25G OR3784-5G
APOSOR3784-25GEA 2360 CZK
APOSOR3784-25G APOSOR3784-5G
4-Cyanobenzoyl chloride 98%
4-Cyanobenzoyl chloride
Vzorec: C₈H₄ClNO
Bod varu: 110 °C/2mmHg
Bod tání: 66…70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001822
CAS číslo: 6068-72-0
EINECS: 228-005-5
UN: 3261
ADR: 8,II