Tisk…
5-Boronopicolinic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Carboxypyridine-5-boronic acid, 2-Carboxy-5-pyridineboronic acid
OR3781-1G OR3781-250MG
APOSOR3781-1GEA 5530 CZK
APOSOR3781-1G APOSOR3781-250MG
5-Boronopicolinic acid 97%
5-Boronopicolinic acid
Vzorec: C₆H₆BNO₄
MW: 166.9271 g/mol
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09027238
CAS číslo: 913836-11-0