Tisk…

2-(Tributylstannyl)pyridine 95%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

Synonyms: 2-(Tri-n-butylstannyl)pyridine

OR3779-25G OR3779-100G OR3779-5G
APOSOR3779-25GEA 0 CZK
APOSOR3779-25G APOSOR3779-100G APOSOR3779-5G
2-(Tributylstannyl)pyridine 95%
2-(Tributylstannyl)pyridine

Remainder tributyltin halide.

Vzorec: C₁₇H₃₁NSn
Bod varu: 132…134 °C/1mmHg
Hustota: 1,137 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 24 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00052052
CAS číslo: 17997-47-6
UN: 2929
ADR: 6.1+3,II

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR