Tisk…
3,4-Dimethylphenylhydrazinium chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (3,4-Dimethylphenyl)hydrazine hydrochloride, 3,4-Dimethylphenylhydrazine hydrochloride, 1-(3,4-Dimethylphenyl)hydrazine hydrochloride
OR3775-100G
APOSOR3775-100GEA 1780 CZK
APOSOR3775-100G
3,4-Dimethylphenylhydrazinium chloride 98%
3,4-Dimethylphenylhydrazinium chloride
Vzorec: C₈H₁₃ClN₂
MW: 172,66 g/mol
Bod tání: 196 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00052270
CAS číslo: 60481-51-8