Tisk…
(5-Bromopyridin-2-yl)hydrazine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR3769-100G OR3769-25G OR3769-5G
APOSOR3769-100GEA 4370 CZK
APOSOR3769-100G APOSOR3769-25G APOSOR3769-5G
(5-Bromopyridin-2-yl)hydrazine 98%
(5-Bromopyridin-2-yl)hydrazine
Vzorec: C₅H₆BrN₃
Bod tání: 132…137 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00513424
CAS číslo: 77992-44-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III