Tisk…
α,4-Dichlorotoluene 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-Chloro-4-(chloromethyl)benzene, 4-Chlorobenzyl chloride
OR3764-1KG OR3764-250G OR3764-5KG OR3764-25G OR3764-100G OR3764-400G
APOSOR3764-1KGEA 2940 CZK
APOSOR3764-1KG APOSOR3764-250G APOSOR3764-5KG APOSOR3764-25G APOSOR3764-100G APOSOR3764-400G
α,4-Dichlorotoluene 99%
α,4-Dichlorotoluene
Vzorec: C₇H₆Cl₂
MW: 161.03
Bod varu: 216…222 °C
Bod tání: 26…30 °C
Bod vzplanutí: 107 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000914
CAS číslo: 104-83-6
EINECS: 203-242-7
UN: 3427
ADR: 6.1 III