Tisk…
4-Bromobenzo[b]thiophene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3759-100G OR3759-25G
APOSOR3759-100GEA 14490 CZK
APOSOR3759-100G APOSOR3759-25G
4-Bromobenzo[b]thiophene
4-Bromobenzo[b]thiophene
Vzorec: C₈H₅BrS
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08669544
CAS číslo: 5118-13-8