Tisk…
1H-(N-Benzyl)-4-iodopyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
OR3757-1G OR3757-5G
APOSOR3757-1GEA 695 CZK
APOSOR3757-1G APOSOR3757-5G
1H-(N-Benzyl)-4-iodopyrazole
1H-(N-Benzyl)-4-iodopyrazole
Vzorec: C₁₀H₉IN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04038745
CAS číslo: 50877-42-4