Tisk…
2,4-Dichlorotoluene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3753-1KG OR3753-500G
APOSOR3753-1KGEA 9330 CZK
APOSOR3753-1KG APOSOR3753-500G
2,4-Dichlorotoluene
2,4-Dichlorotoluene
Vzorec: C₇H₆Cl₂
Bod varu: 199…201 °C
Bod tání: –14 to –13 °C
Hustota: 1,246 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 79 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000583
CAS číslo: 95-73-8
EINECS: 202-445-8
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III