Tisk…
Ethyl 3-bromo-5-nitrobenzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 3-bromo-5-nitrobenzoate, 3-Bromobenzoic acid ethyl ester
OR3749-1G OR3749-5G OR3749-25G
APOSOR3749-1GEA 1870 CZK
APOSOR3749-1G APOSOR3749-5G APOSOR3749-25G
Ethyl 3-bromo-5-nitrobenzoate 98%
Ethyl-3-bromo-5-nitrobenzoate
Vzorec: C₉H₈BrNO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09258760
CAS číslo: 690260-94-7