2-Bromo-N,N-dimethylbenzamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR3747-25G
OR3747-5G
APOSOR3747-25GEA
6750
CZK
APOSOR3747-25G
APOSOR3747-5G
2-Bromo-N,N-dimethylbenzamide 98%
2-Bromo-N,N-dimethylbenzamide
Vzorec:
C₉H₁₀BrNO MW: 228,0900 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00463635 CAS číslo: 54616-47-6 |