Tisk…
3-Amino-4-methylphenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Amino-4-methylbenzeneboronic Acid, 3-Amino-p-tolylboronic Acid, 3-Amino-4-methylphenylboronic Acid
OR3743-5G OR3743-1G
APOSOR3743-5GEA 3310 CZK
APOSOR3743-5G APOSOR3743-1G
3-Amino-4-methylphenylboronic acid
3-Amino-4-methylphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₁₀BNO₂
MW: 150,97 g/mol
Bod tání: 250 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01074640
CAS číslo: 22237-12-3