Tisk…
Isoquinoline-5-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3742-1G OR3742-5G
APOSOR3742-1GEA 622 CZK
APOSOR3742-1G APOSOR3742-5G
Isoquinoline-5-amine
Isoquinoline-5-amine
Vzorec: C₉H₈N₂
Bod tání: 125…131 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00006907
CAS číslo: 1125-60-6
EINECS: 214-408-3