Tisk…

Allylboronic acid pinacol ester 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR3740-5G OR3740-25G OR3740-100G
APOSOR3740-5GEA 622 CZK
APOSOR3740-5G APOSOR3740-25G APOSOR3740-100G
Allylboronic acid pinacol ester 97%
Allylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₉H₁₇BO₂
Bod varu: 50…53 °C/5mmHg
Hustota: 0,896 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 46 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013347
CAS číslo: 72824-04-5
UN: 1993
ADR: 3,III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR