Tisk…
Pyrimidine-4-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3737-1G OR3737-5G OR3737-10G
APOSOR3737-1GEA 622 CZK
APOSOR3737-1G APOSOR3737-5G APOSOR3737-10G
Pyrimidine-4-carboxylic acid
Pyrimidine-4-carboxylic acid
Vzorec: C5H4N2O2
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00129737
CAS číslo: 31462-59-6
EINECS: 250-641-7