Tisk…
2-Bromo-3,5-dinitrobenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3735-100G OR3735-25G OR3735-5G
APOSOR3735-100GEA 12400 CZK
APOSOR3735-100G APOSOR3735-25G APOSOR3735-5G
2-Bromo-3,5-dinitrobenzoic acid 98%
2-Bromo-3,5-dinitrobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃BrN₂O₆
MW: 291.013 g/mol
Bod tání: 213…216 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00458630
CAS číslo: 116529-60-3