Tisk…
5-Aminopicolinic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Aminopyridine-2-carboxylic acid, 5-Amino-2-pyridinecarboxylic acid
OR3731-1G OR3731-5G OR3731-10G
APOSOR3731-1GEA 622 CZK
APOSOR3731-1G APOSOR3731-5G APOSOR3731-10G
5-Aminopicolinic acid
5-Aminopicolinic acid
Vzorec: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,13 g/mol
Bod tání: 216…219 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02684600
CAS číslo: 24242-20-4