Tisk…
2-Amino-6-iodopurine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Iodo-9H-purin-2-amine
OR3725-250MG OR3725-5G
APOSOR3725-250MGEA 1790 CZK
APOSOR3725-250MG APOSOR3725-5G
2-Amino-6-iodopurine
2-Amino-6-iodopurine
Vzorec: C₅H₄IN₅
MW: 261,02 g/mol
Bod tání: 240 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08706375
CAS číslo: 19690-23-4