Tisk…
2-Chloro-7H-purin-6-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Amino-2-chloropurine, 2-Chloroadenine
OR3724-1G OR3724-5G OR3724-10G
APOSOR3724-1GEA 622 CZK
APOSOR3724-1G APOSOR3724-5G APOSOR3724-10G
2-Chloro-7H-purin-6-amine
2-Chloro-7H-purin-6-amine
Vzorec: C₅H₄ClN₅
MW: 169.57 g/mol
Bod tání: 384…389 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00037925
CAS číslo: 1839-18-5