Tisk…
2-Amino-4-chloropyrimidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-chloropyrimidin-2-amine
OR3722-100G OR3722-25G OR3722-5G
APOSOR3722-100GEA 9000 CZK
APOSOR3722-100G APOSOR3722-25G APOSOR3722-5G
2-Amino-4-chloropyrimidine 98%
2-Amino-4-chloropyrimidine
Vzorec: C₄H₄ClN₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00038021
CAS číslo: 3993-78-0