2-Aminooxazole
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR3721-1G
OR3721-5G
APOSOR3721-1GEA
662
CZK
APOSOR3721-1G
APOSOR3721-5G
2-Aminooxazole
2-Aminooxazole
Vzorec:
C₃H₄N₂O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07364485 CAS číslo: 4570-45-0 |