Tisk…
3-Amino-2-phenylpyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Phenylpyridin-3-amine
OR3718-250MG OR3718-5G
APOSOR3718-250MGEA 1820 CZK
APOSOR3718-250MG APOSOR3718-5G
3-Amino-2-phenylpyridine
3-Amino-2-phenylpyridine
Vzorec: C₁₁H₁₀N₂
Bod tání: 62…64 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04114113
CAS číslo: 101601-80-3