Tisk…
4-Bromo-2-thenoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromo-2-thiophenecarboxylic acid
OR3714-100G OR3714-25G OR3714-5G
APOSOR3714-100GEA 5720 CZK
APOSOR3714-100G APOSOR3714-25G APOSOR3714-5G
4-Bromo-2-thenoic acid 98%
4-Bromo-2-thenoic acid
Vzorec: C₅H₃BrO₂S
MW: 207,05 g/mol
Bod tání: 118…122 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03422294
CAS číslo: 16694-18-1