Tisk…
1,1-Dichloroethane 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Ethylidene dichloride
OR3712-5G OR3712-1G OR3712-25G
APOSOR3712-5GEA 5590 CZK
APOSOR3712-5G APOSOR3712-1G APOSOR3712-25G
1,1-Dichloroethane 98%
1,1-Dichloroethane
Vzorec: Cl₂HCCH₃
MW: 98,96 g/mol
Bod varu: 57 °C
Bod tání: –98 °C
Hustota: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: –10 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013673
CAS číslo: 75-34-3
EINECS: 200-863-5
UN: 2362
ADR: 3,II