Tisk…
1-(4-Bromobenzyl)piperidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3709-1G OR3709-5G
APOSOR3709-1GEA 0 CZK
APOSOR3709-1G APOSOR3709-5G
1-(4-Bromobenzyl)piperidine
1-(4-Bromobenzyl)piperidine
Vzorec: C₁₂H₁₆BrN
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06080709
CAS číslo: 178162-69-1