Tisk…
4'-Bromobiphenyl-4-ylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR3708-1G OR3708-5G
APOSOR3708-1GEA 695 CZK
APOSOR3708-1G APOSOR3708-5G
4'-Bromobiphenyl-4-ylboronic acid
4'-Bromobiphenyl-4-ylboronic acid
Vzorec: C₁₂H₁₀BBrO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02251652
CAS číslo: 480996-05-2