Tisk…
5-Bromo-2-chloro-4-(methylthio)pyrimidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3705-1G OR3705-5G
APOSOR3705-1GEA 1290 CZK
APOSOR3705-1G APOSOR3705-5G
5-Bromo-2-chloro-4-(methylthio)pyrimidine 97%
5-Bromo-2-chloro-4-(methylthio)pyrimidine
Vzorec: C₅H₄BrClN₂S
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07781218
CAS číslo: 59549-51-8