Tisk…
2-Bromo-5-chloro-4-pyridineboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromo-5-chloropyridine-4-boronic acid, (2-Bromo-5-chloropyridin-4-yl)boronic acid
OR3704-1G OR3704-250MG OR3704-5G
APOSOR3704-1GEA 2610 CZK
APOSOR3704-1G APOSOR3704-250MG APOSOR3704-5G
2-Bromo-5-chloro-4-pyridineboronic acid
2-Bromo-5-chloro-4-pyridineboronic acid
Vzorec: C₅H₄BBrClNO₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08064041
CAS číslo: 1072952-51-2