Tisk…
5-Bromo-2-chloroisonicotinic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3702-100G OR3702-25G
APOSOR3702-100GEA 6290 CZK
APOSOR3702-100G APOSOR3702-25G
5-Bromo-2-chloroisonicotinic acid 97%
5-Bromo-2-chloroisonicotinic acid
Vzorec: C₆H₃BrClNO₂
Bod tání: 220…224 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07375114
CAS číslo: 886365-31-7