Tisk…
4,6-Dichloro-N-methylpyrimidin-2-amine ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR370069-1G OR370069-5G
APOSOR370069-1GEA 8530 CZK
APOSOR370069-1G APOSOR370069-5G
4,6-Dichloro-N-methylpyrimidin-2-amine ≥98%
4,6-Dichloro-N-methylpyrimidin-2-amine
Vzorec: C₅H₅Cl₂N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02091109
CAS číslo: 10397-15-6