Tisk…
4-Amino-N-(2-chlorophenyl)benzamide ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR370048-25G OR370048-5G
APOSOR370048-25GEA 25820 CZK
APOSOR370048-25G APOSOR370048-5G
4-Amino-N-(2-chlorophenyl)benzamide ≥98%
4-Amino-N-(2-chlorophenyl)benzamide
Vzorec: C₁₃H₁₁ClN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00628973
CAS číslo: 888-79-9