Tisk…
5-Chloro-2-methylindole
Dodavatel: Apollo Scientific
OR3699-1G OR3699-5G
APOSOR3699-1GEA 0 CZK
APOSOR3699-1G APOSOR3699-5G
5-Chloro-2-methylindole
5-Chloro-2-methylindole
Vzorec: C₉H₈ClN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005619
CAS číslo: 1075-35-0