Tisk…
Ethyl-3,4,5-trimethoxybenzoylacetate 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR3697-25G OR3697-5G OR3697-1G
APOSOR3697-25GEA 24070 CZK
APOSOR3697-25G APOSOR3697-5G APOSOR3697-1G
Ethyl-3,4,5-trimethoxybenzoylacetate 95+%
Ethyl-3,4,5-trimethoxybenzoylacetate
Vzorec: C₁₄H₁₈O₆
Bod tání: 87…89 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00026908
CAS číslo: 3044-56-2