3-Hydroxyindole
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR3695-250MG
OR3695-100MG
APOSOR3695-250MGEA
10350
CZK
APOSOR3695-250MG
APOSOR3695-100MG
3-Hydroxyindole
3-Hydroxyindole
Vzorec:
C₈H₇NO MW: 133,15 g/mol Storage Temperature: Freezer |
CAS číslo:
480-93-3 |