Tisk…
6-Azaindole 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3694-5G OR3694-1G
APOSOR3694-5GEA 1870 CZK
APOSOR3694-5G APOSOR3694-1G
6-Azaindole 99%
6-Azaindole
Vzorec: C₇H₆N₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01686899
CAS číslo: 271-29-4