Tisk…
4-Azaindole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine, 1H-Pyrrolo[2,3-e]pyridine
OR3693-1G OR3693-5G OR3693-25G
APOSOR3693-1GEA 622 CZK
APOSOR3693-1G APOSOR3693-5G APOSOR3693-25G
4-Azaindole
4-Azaindole
Vzorec: C₇H₆N₂
Bod tání: 125…127 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00971977
CAS číslo: 272-49-1