1-Methyl-4-nitro-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR3692-1G
OR3692-250MG
OR3692-500MG
APOSOR3692-1GEA
1040
CZK
APOSOR3692-1G
APOSOR3692-250MG
APOSOR3692-500MG
1-Methyl-4-nitro-1H-indazole
1-Methyl-4-nitro-1H-indazole
Vzorec:
C₈H₇N₃O₂ Bod tání: 141…142 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09607929 CAS číslo: 26120-43-4 |