Tisk…
4-Methyl-1H-indazol-7-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3691-1G OR3691-5G OR3691-250MG
APOSOR3691-1GEA 1700 CZK
APOSOR3691-1G APOSOR3691-5G APOSOR3691-250MG
4-Methyl-1H-indazol-7-amine
4-Methyl-1H-indazol-7-amine
Vzorec: C₈H₉N₃
Bod tání: 211…214 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09607935
CAS číslo: 952183-44-7